ContactUsLinkComponent Orders Link
mflx-peri-pumps-1920x760.jpg
Masterflex® ペリスタルティックポンプシステム
お客様に最適なポンプをお選びください
Masterflexは、ペリスタルティックチューブポンプの設計・エンジニアリング・製造において業界をリードする企業です。高精度に設計されたチューブポンプおよびホースポンプ、ダイアフラム定量ポンプ、流量計、ミキサーと組み合わせることで、Masterflexは高い再現性と精度を備えた流体ハンドリングシステムの構築を支援します。Masterflexポンプは、以下を含むさまざまな流体経路に適しています:
  • バイオ医薬品製造
  • 学術/研究開発 - 細胞培養、充填/分注、ろ過、一般移送
  • 品質保証/品質管理 - 実験室サンプリングおよび分析
  • 食品・飲料プロセスおよび分注
  • 水処理および廃水処理
  • 化学プロセスおよび製造
  • 鉱物試験および分析
  • 環境分野および実験室
  • カスタム/OEM流体処理ソリューション
Masterflexは、55年以上にわたる業界経験に裏打ちされた卓越した柔軟性と業界基準をリードする信頼性を提供します。10,000以上のポンプ構成と専門チームの知見により、お客様の用途に最適なポンプシステムの選定を支援します。.
なぜMasterflexを選ぶのか?
Masterflex®はペリスタルティックポンプシステムにおいて世界的な基準を確立しています。当社は、以下を含む多様な流体処理製品の設計、エンジニアリング、製造において、長年にわたり業界をリードしてきました:
  • ペリスタルティックポンプ部品および完全システム
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ
  • カスタム設計ポンプ
当社の専門知識と10,000種類以上のポンプ構成から、お客様に最適なポンプシステムをご提供します。55年以上にわたる蠕動ポンプ製造の経験から、Masterflex®だけがこれほどの汎用性と業界標準となる信頼性を提供できることが証明されています。
77920-40-42-77112-10-outlined-955.jpg
MasterSense™ スマートポンプシステム
次世代バイオ医薬品産業に向けた新統合センサー技術、直感的なタッチスクリーン、MasterflexLive®リモート監視機能を搭載
マスターフレックス蠕動ポンプシリーズの利点 
Masterflex ペリスタルティックポンプは、バイオプロセス、食品・飲料プロセス、研究所/研究開発、学術研究、水処理、化学プロセス、その他の産業および研究所用途に最適です。幅広い流量範囲を備えた汎用性、通信・制御のための複数のオプションによる柔軟性、流体移送・分注における精度を兼ね備えています。さらに、当社独自の設計により、洗浄が容易で、敏感な媒体や材料への汚染リスクがほとんどありません。
主な特長:
  • 簡便なプロセスバリデーション- 流体はチューブ内に完全に封入され、チューブ材はバリデーション済み生体適合性材料を使用。
  • 細胞活力/分子完全性- 低せん断性の蠕動ポンプは細胞や高分子への物理的衝撃を低減し、細胞活力と分子完全性を向上させることで、より効果的な製品/APIを実現します。
  • 正確かつ直線的な流体供給- 容積式設計により、圧力範囲や粘度を問わず、回転数(rpm)に比例した高精度な容積流量を実現。閉塞機構により製品漏れや逆流を防止。
  • Masterflex®独自機能:流路の完全管理-Masterflex®は、ポンプ、チューブ、コンポーネント、センサーなど流路のほぼすべての側面を管理し、世界クラスの組立サービスでそれらを統合し、お客様のスケジュールに合わせて納品します。 
  • Masterflex®を選ぶさらなる理由- 自吸式および非サイフォン式ポンプ、316SS ハウジング、ウォッシュダウンおよびモジュラーモデル、さまざまな操作制御および接続性、安全性およびアクセスセキュリティ機能
世界中で実証され、信頼される実績:
無数の用途でMasterflex®が選択される理由
  1. 簡単
    迅速な設置。低メンテナンス。簡単なチューブ交換。
  2. 多用途性
    研究開発からプロセスまで、ほぼあらゆる流体を処理可能。流路構成のさらなる柔軟性を実現するマルチチャンネルオプション。 
  3. 高精度
    0.0001 mL/minから42 L/minまでの広範な動的流量範囲を実現。あらゆる速度で再現性のある分注を保証する厳格な設計基準。
  4. 耐久性
    55年以上の実績。幅広い化学物質への耐性を備えています。
  5. カスタマイズ可能
    構成可能なシステム。多様なチューブオプション。容易なスケールアップ。
Avantor_Flowrate_GradientStroke-100.jpg
必要な流量は?
0.002 to 43 mL/min
低流量ポンプ >
0.0006 to 3400 mL/min
中流量ポンプ >
0.001 to 42 LPM
高流量ポンプ >
Avantor_Chemical_Pumping_GradientStroke-100.jpg
どのような化学物質をポンプで移送しますか?
化学物質と材質の適合性
化学物質適合性データベース >
最適な配合を見つける
ペリスタルティックチューブを購入 >>
Avantor_Conditions_GradientStroke-100.jpg
アプリケーションに影響を与える要因は?
Avantor_Connectivity_GradientStroke-100.jpg
必要な接続性は?
24時間365日のリアルタイム遠隔監視
MasterflexLiveを入手 >
Masterflex Digital Drive I/O
Masterflexデジタルドライブ選定ガイド >
touchscreen-icon-100.png
直感的で革新的な
  • 内蔵センサーが流体圧力を監視し、プロセス障害の発生前に警告を発します
  • 標準プロトコルを保存・呼び出し、継続性を確保
  • 直感的なデジタルタッチスクリーンで、最適化されたメニューナビゲーションとプログラム入力が可能 - 手袋着用時でも操作可能
  • MasterSenseドライブは3段階のアクセス権限を提供し、異なるレベルのプログラミングを可能にします。すべてパスワード保護され、GMPベストプラクティスに準拠
certified-icon-100.png
簡単かつ正確
  • 連続運転、容量ディスペンス、時間ディスペンスの運転モードを搭載
  • 容量モードおよび時間モードにおけるバッチ制御と間隔/オフ時間
  • 定性的なチューブキャリブレーションにより、チューブが精密なディスペンシングに最適化されていることを保証
  • チューブが最適にキャリブレーションされた状態をグラフィカルインジケーターで表示
connectivity-icon-100.png
接続されたスマートシステム
  • 無線によるファームウェア更新で、メーカーへの返送なしにポンプシステムの最新ソフトウェアを確保
  • MasterflexLive®クラウドアプリケーションが、すべてのMasterSense™ポンプシステムを安全に監視
  • MasterflexLiveでは、稼働状態の変化やエラーメッセージを24時間365日通知します
Masterflexは、あらゆる流体処理ワークフローに対応する、最も幅広い機能、コンポーネント、流量を提供します
マスターフレックスライブ
service-mastersense-tool-100x100.jpg
わずか5つの質問で、お客様に最適なペリスタルティックポンプシステムの推奨バンドルを見つけましょう。
service-mastersense-configurator-100x100.jpg
必要な機能を選択し、互換性のあるコンポーネントを組み合わせてポンプシステムを構築
マスターフレックス ペリスタルティックポンプシリーズ — 流量範囲で選ぶ
mflx-pump-series-LS.jpg
精密な流量制御
流量範囲:
0.00005 to 3400 mL/min
mflx-pump-series-BT.jpg
最高流量
流量範囲:
0.3 to 42 LPM
IP_series_140x140_NEW.jpg
高出力システム
流量範囲:
0.001 to 26 LPM
Ismatec-Series-200.png
マイクロフロー、高精度
流量範囲:
0.0001 to 365 mL/min
Need more information or help selecting the perfect product for your application?
Our experts are ready to help. Contact us at 1-800-MASTERFLEX or [email protected].