Custom bioprocess systems
お客様のニーズに合わせた拡張可能なシステム
カスタムバイオプロセシングシステムは、性能低下することなくパイプライン、規制及び容量のニーズを満たします。Avantorは、シングルユース消耗品及びCFR Part 11に準拠した自動化に対応するミキシング、バッファー製造、TFFを始めとする受注設計生産(engineer-to-order、ETO)及び受注仕様生産(configure-to-order、CTO)のバイオプロセシングソリューションを提供するワンストップサプライヤーです。
Image of an Avantor mixing system
低せん断管理による拡張可能なミキシング
500mL~2,500Lのマグネチックミキサーは、受注仕様生産及び受注設計生産の柔軟性により、液体-液体、又は固体-液体向けのスムーズな高性能ミキシングを提供します。
Image of an Avantor tangential flow filtration system
精製用TFFシステム
最大5,000L/hrの再循環によって研究や製造などにおけるクロスフローろ過に対応するホローファイバー又はカセットフィルターに対応した全自動化TFFシステムを設計することができます。
Image of an Avantor bioprocess system sitting on pump skids
自動送液及びフォーミュレーション
統合ソフトウェアと先端管理送液への対応を含めたポンプスキッドを設計することができます。 蠕動、ダイアフラム又は遠心タイプなど、お客様のポンプヘッドにも対応可能です。
Image of an Avantor inline dilution system
希釈及びオンデマンドコンディショニング
オンデマンドバッファー又は培地製造用のインライン希釈、コンディショニング又はミキシングシステムを設計することができます。統合管理機能があるため、アップストリーム及びダウンストリームに適合しています。
A scientist adjusting tubing on an Avantor custom bioprocess system
お客様の基準に合わせた専門設計
Avantorのカスタムバイオプロセシングシステムは、お客様の要件から始まり、完全に統合された検証ソリューションまで、構造化された工程によって設計されています。 Avantorのグローバルチームは、構成要素の選択及び筐体設計、文書化及び統合システムへのサポートなどのすべてを管理します。 お客様がターンキー設定又は特殊システムを必要とする場合、Avantorは、お客様の担当チームとの密な連携により、性能や規定遵守、拡張性を提供します。
信頼できる工程、立証された結果
Icon of a stylized globe with the letters
認証された品質及び文書化
すべてのシステムは、ISO 9001の標準に従って構築され、FAT/SAT、ユーザーマニュアル、オプションのIQ/OQ文書、CFR Part 11準拠のソフトウェア、GAMP 5及びISA88に完全に対応しています。
Stylized icon showing a hexagon with a cloud upload system in the center
柔軟なソフトウェアの統合
オープンアーキテクチャソフトウェアは、アップストリーム及びダウンストリームのシステムを繫いでSCADAに対応し、お客様のプラットフォームと統合しながらCFR Part 11を準拠します。
Icon of a person wearing a hardhat and a sheet of paper with some test tubes
担当エンジニアリングのサポート
担当プロジェクトの管理者が、設計から納品後までのシステムを監督し、お客様の担当チームとの緊密な連携により、性能や規定遵守を保証します。
Icon of a person with a checklist
信頼できる経験
Avantorは、小規模な構築や複雑な商業的設定などへの幅広いサポートにより、世界中に850システム以上を提供して来ました。 これらは、cGMP製造ネットワークやイノベーションセンター、包括的な供給能力に支えられているものです。
custom-system-260.png
カスタムシステムの構築を始める
Avantorのグローバルエンジニアチームは、コンセプトから試運転まで、お客様のバイオプロセスに合わせたソリューションの設計をご提案します。従来のラインを拡張又は最適化をお望みのお客様も、まずはAvantorにご相談ください。
主なリソース
A scientist working on a customized Avantor bioprocess system
工程に合わせて規模拡張ができるAvantorのシングルユースバイオプロセシングシステム、ミキシング、ろ過及び流体ハンドリングソリューションなど、すべてのシステムに関するポートフォリオをご確認ください。
Image of an Avantor tangential flow filtration system
Avantorとの連携によって構築されたカスタムシングルユースシステムが、TFFのスケールアップの課題や収率、拡張性及び規定遵守の改善にどのように役立つかをご確認ください。
Scientists in full protective gear in a buffer management facility
お客様の運用成果を改善するためのバッファー調製の効率化に、ハイブリッドバッファー戦略モデルがどのように役立つかをご確認ください。