ContactUsLinkComponent Orders Link
1271950_heroimage_1920x760.jpg
保管用及び輸送用の信頼できるバイオプロセスコンテナ
保管・輸送用途として安全に設計されたAvantorのバイオプロセスコンテナと3Dシングルユースバッグにより、工程の流体及び生物学的物質の完全性を保護することができます。プラスチック及びステンレススチール素材や50L~2,500Lの容量など、幅広いポートフォリオからシングルユースバッグアセンブリをお選びください。
コンテナソリューションのラインアップ
PlasticContainers-400x495 (1).jpg
Keep your single-use bioprocess bags secure during storage and transport with Masterflex's rigid plastic stackable containers. Designed for durability and flexibility, these containers can be collapsed for ease of storage, handling and shipment.
Image of an Avantor stainless steel container
GMP環境及びクリーンルームにおける輸送に適合した耐久性のあるステンレススチール製コンテナをご確認ください。50L~1,500Lの様々なサイズに対応するこれらのコンテナは、ロードセルへの構成が簡単で、温度制御のためのダブルジャケット設計により、バッグインフレーションオプションを提供します。
Image of a transport trolley carrying an Avantor plastic bin
手動及びモーター付きのドーリーと台車により、重い荷物を安全で効率に運ぶことができます。オプションには高度な作業処理及び品質管理のためのロードセルと管理ソフトウェアが含まれています。
Image of an Avantor 3D single-use bioprocess bag
Avantorは、 50L~1500Lの標準3Dキュービックバッグと最大2,500Lのカスタムバッグを提供しています。当社のバイオプロセスバッグには、製品の完全性や保管・輸送時の堅固な耐久性を提供する多層フィルムで構成された様々なポートオプションに対応しています。
カスタムコンテナソリューション 
最大2,500Lに対応するカスタム設計により、ユニークな幾何構造及び移動性の要件に適合したオプションをご用意しています。標準構成オプションの他にも、漏れ防止設計及びUV遮断などの機能を備えたコンテナも提供しています。
A scientist in full protective gear pushing a trolley carrying an Avantor plastic bin
保管から供給まで品質を保護します。
工程の流体及び生物学的物質の適切な保管及び輸送は品質、安全性及び規制遵守の維持に不可欠です。バイオプロセスコンテナは、材料の完全性を低下させることなく、圧力や温度の変化及び輸送時に信頼できる性能を発揮する必要があります。Avantorは、このような要求事項を満たしてお客様のバイオプロセスコンテナ全般において一貫した性能をサポートするソリューションを提供しています。
グローバルな専門性で裏付けされた、立証された性能
Icon of a cleanroom
主な用途への検証
Avantorのバイオプロセスコンテナは、ISTA及びUNの適合性基準を始めとする規制環境の要求を満たせるように設計され検証されています。
Icon of a person wearing a hard hat and a piece of paper with test tubes
お客様の工程に合わせた設計
標準及びカスタム設計は、ステンレススチール又はポリーマで提供され、お客様の工程及び規定遵守のニーズに合わせた構成可能な機能を備えています。
Icon of a globe with a package and arrow representing global support
世界中で一貫した供給
グローバル製造及び輸送により、Avantorはプロトタイプ規模から商業的生産まで、可用性や連続性の維持をサポートします。
主な製品
Image of several Avantor single-use mixers
お客様の生産要件に合わせて構成することができ、また拡張可能なシングルユースミキシングシステムにより、汚染のリスクを低減し、効率性を改善することができます。
containers integrated offering_new.jpg
お客様の工程に合わせて統合、シングルユース又はハイブリッドシステムの設計が可能です。Avantorのカスタムアセンブリと構成要素は、無菌流体の輸送、規模拡張及びcGMP準拠をサポートします。
A scientist in full protective gear in a buffer management facility
Avantorの水和プラットフォームは、拡張可能な重要試薬等級のバッファー、濃縮液及び培地により、溶液の製造を簡素化します。
Talk To An Expert
お客様が標準バイオプロセスコンテナ又はカスタム設計を必要とされる場合、選択や検証、実現をサポートします。エキスパートとの相談により、お客様の工程及び規定遵守のニーズに最も適合したソリューションを見つけることができます。
主なリソース
1658350_flyer_icon.jpg
Review product specifications, dimensions and compatibility information to help select the right storage and transport container for your bioprocess applications.
Icon of several reports
流体ハンドリング及びミキシング、バッファー管理など、拡張可能な規定遵守生産のために設計されたAvantorの幅広いシングルユースシステムをご確認ください。
Icon of a piece of paper with a magnifying glass
シングルユースバイオプロセスバッグの規定遵守、試験及び製造標準の詳細については、Avantorの検証ガイドをご検討ください。
Icon of a book
バイオプロセスコンテナ、アセンブリ及びその他のシングルユースソリューションに関するパンフレット、データシート及び技術文書の全ライブラリをご覧ください。