ContactUsLinkComponent Orders Link
mflx-peri-pumps-1920x760.jpg
Masterflex® 연동 펌프 시스템
귀하에게 적합한 펌프를 선택하십시오
Masterflex는 연동 튜브 펌프의 설계, 엔지니어링 및 제조 분야에서 업계를 선도하는 기업입니다. 정밀하게 설계된 튜빙 및 호스 펌프, 다이어프램 정량 펌프, 유량계, 믹서와 결합하여 Masterflex는 최고의 재현성과 정확도를 갖춘 유체 처리 시스템 구축을 지원합니다. Masterflex 펌프는 다음을 포함한 다양한 유체 경로에 적합합니다:
  • 바이오의약품 생산
  • 학술/연구개발 - 세포 배양, 충전/분배, 여과, 일반 이송
  • 품질 보증/품질 관리 실험실 샘플링 및 분석
  • 식품 및 음료 공정 및 분배
  • 상하수 처리
  • 화학 공정 및 제조
  • 광물 시험 및 분석
  • 환경 현장 및 실험실
  • 맞춤형/OEM 유체 처리 솔루션
왜 Masterflex를 선택해야 할까요?
Masterflex®는연동 펌프 시스템 분야에서 세계적 표준을 제시해 왔습니다. 당사는 다음과 같은 다양한 유체 처리 제품의 설계, 엔지니어링 및 제조 분야에서 오랫동안 업계 선두주자로 자리매김해 왔습니다:
  • 연동 펌프 부품 및 완제품 시스템
  • 연동 펌프 튜브
  • 맞춤형 엔지니어링 펌프
당사의 전문성과 10,000개 이상의 펌프 구성 옵션은 고객이 정확히 필요한 펌프 시스템을 제공한다는 의미입니다. 55년 이상 페리스탈틱 펌프를 제조해 온 경험을 바탕으로, Masterflex®만이이러한 다용도성과 표준을 제시하는 신뢰성을 제공한다는점을 오래전부터 입증해 왔습니다.
77920-40-42-77112-10-outlined-955.jpg
MasterSense™ 스마트 펌프 시스템
미래의 바이오제약 산업을 위한 새로운 통합 센서 기술, 직관적인 터치스크린 및 MasterflexLive® 원격 모니터링
Masterflex 연동 펌프 시리즈의 장점  
Masterflex 연동 펌프는 바이오 공정, 식품 및 음료 공정, 실험실/연구 개발, 학술 연구, 수처리, 화학 공정 및 기타 산업 및 실험실 응용 분야에 완벽합니다. 광범위한 유량 범위, 통신 및 제어에 대한 다양한 옵션을 통한 유연성, 유체 이송 및 분배 시 정밀성을 갖춘 다목적 제품입니다. 또한 독자적인 설계 덕분에 세척이 용이하며 민감한 매체 및 재료에 대한 오염 위험이 거의 없습니다.
주요 특징:
  • 간편한 공정 검증- 유체는 튜브 내에 완전히 밀폐되며, 튜브링은 검증된 생체 적합성 소재로 제작됩니다.
  • 세포 활력/분자 무결성- 저전단 펌프는 세포 및 고분자에 대한 물리적 충격을 최소화하여 전반적인 세포 활력과 분자 무결성을 향상시켜 더 효과적인 제품/원료의약품(API)을 생산합니다.
  • 정확하고 선형적인 유체 공급- 용적식 펌프는 회전 속도(RPM)에 선형적으로 비례하여 다양한 압력 범위와 점도에서 고정밀 체적 유량을 보장합니다. 폐쇄 구조로 제품 누출이나 역류가 발생하지 않습니다.
  • Masterflex®독점: 유체 경로 소유권-Masterflex®는펌프, 튜브, 부품, 센서 등 유체 경로의 거의 모든 측면을 제어하며, 이를 통합하고 고객의 일정에 맞춰 제공하기 위한 세계적 수준의 조립 서비스를 제공합니다. 
  • Masterflex®를선택해야 하는 더 많은 이유- 자동 프라이밍 및 비사이펀 펌프; 316SS 하우징, 워시다운 및 모듈식 모델; 다양한 조작 제어 및 연결성; 안전 및 접근 보안 기능
전 세계적으로 검증되고 신뢰받는 제품:
수많은 응용 분야에서 Masterflex®가 선택받는 이유
  1. 간편함
    빠른 설치. 낮은 유지보수. 손쉬운 튜빙 교체.
  2.  다용도성
    연구부터 공정까지 거의 모든 유체를 처리합니다. 유체 경로 구성 유연성을 위한 다중 채널 옵션 제공. 
  3. 정밀함
    0.0001 mL/min부터 42 L/min까지 동적 유량 범위 지원. 모든 유량에서 재현성 있는 분사를 위한 엄격한 설계 기준.
  4. 내구성
    55년 이상 신뢰받은 제품. 광범위한 화학적 호환성.
  5. 맞춤형
    구성 가능한 시스템. 다양한 튜빙 옵션. 손쉬운 규모 확장.
Avantor_Flowrate_GradientStroke-100.jpg
어떤 유량이 필요하신가요?
0.002 to 43 mL/min
저유량 펌프 >
0.0006 to 3400 mL/min
중간 유량 펌프 >
0.001 to 42 LPM
고유량 펌프 >
Avantor_Chemical_Pumping_GradientStroke-100.jpg
펌핑하는 화학 물질은 무엇입니까?
화학 물질에 맞는 재질을 선택하세요
화학 물질 호환성 데이터베이스 >
공식 찾기
페리스탈틱 튜브 쇼핑하기 >
Avantor_Conditions_GradientStroke-100.jpg
어떤 요소가 저의 애플리케이션 분야에 영향을 미칠 수 있나요?
Avantor_Connectivity_GradientStroke-100.jpg
어떤 연결성이 필요한가요?
연중무휴 실시간 원격 모니터링
MasterflexLive 구입하기 >
Masterflex 디지털 드라이브 I/O
Masterflex 디지털 드라이브 선택 가이드 >
touchscreen-icon-100.png
직관적이고 혁신적인
  • 통합 센서가 유체 압력을 모니터링하고 공정 장애 발생 가능성 전에 경고
  • 표준 프로토콜 저장 및 호출로 연속성 보장
  • 최적화된 메뉴 탐색 및 프로그램 입력이 가능한 직관적인 디지털 터치스크린 - 장갑 착용 시에도 사용 가능
  • MasterSense 드라이브는 3단계 접근 권한을 제공하여 다양한 수준의 프로그래밍이 가능하며, 모두 비밀번호로 보호되어 GMP 모범 사례를 준수합니다
certified-icon-100.png
쉽고 정확함
  • 연속 실행, 용량 분배, 시간 분배 등 다양한 작동 모드 지원
  • 용량 및 시간 모드에서 배치 제어 및 간격/오프 시간
  • 정성적 튜브 보정을 통해 정밀한 분배를 위한 튜빙 최적화 보장
  • 그래픽 표시기를 통해 튜브가 최적의 보정 상태에 도달했음을 알려줍니다.
connectivity-icon-100.png
연결되고 스마트한 시스템
  • 무선 펌웨어 업데이트로 제조업체에 반환하지 않고도 펌프 시스템에 최신 소프트웨어 업데이트를 적용합니다
  • MasterflexLive® 클라우드 애플리케이션으로 모든 MasterSense™ 펌프 시스템을 안전하게 모니터링
  • MasterflexLive를 통해 24시간 연중무휴로 작동 상태 변화 및 오류 메시지에 대한 알림을 받습니다
  • Masterflex는 모든 유체 처리 워크플로우를 커버할 수 있는 가장 광범위한 기능, 구성 요소 및 유량을 제공합니다.
Masterflex는 모든 유체 처리 워크플로우를 커버할 수 있는 가장 광범위한 기능, 구성 요소 및 유량을 제공합니다.
연동 펌프 선택 도구
service-mastersense-tool-100x100.jpg
5개 이하의 간단한 질문을 통해, 가장 적합한 통합 연동 펌프 시스템을 찾아보세요.
service-mastersense-configurator-100x100.jpg
필요한 기능을 선택하고 호환되는 구성 요소를 조합하여 펌프 시스템을 구성하세요.
Masterflex 연동 펌프 시리즈 — 유량 범위별 쇼핑
mflx-pump-series-LS.jpg
정밀한 유량 제어
유량 범위:
0.00005 to 3400 mL/min
mflx-pump-series-BT.jpg
최고 유량
유량 범위:
0.3 to 42 LPM
IP_series_140x140_NEW.jpg
강력한 시스템
유량 범위:
0.001 to 26 LPM
Ismatec-Series-200.png
마이크로 유량, 고정밀
유량 범위:
0.0001 to 365 mL/min
Need more information or help selecting the perfect product for your application?
Our experts are ready to help. Contact us at 1-800-MASTERFLEX or [email protected].