Custom bioprocess systems
고객의 니즈에 맞춘 확장 가능 시스템
맞춤 바이오공정 시스템은 성능 저하 없이 파이프라인, 규제 및 용량 니즈를 충족합니다. 아반토는 싱글유즈 소모품 및 CFR Part 11 준수 자동화로 지원되는, 믹싱, 버퍼 제조, TFF를 포함한 주문 설계 생산(engineer-to-order, ETO) 및 주문 사양 생산(configure-to-order, CTO) 바이오공정 솔루션을 제공하는 원스톱 제공업체입니다.
Image of an Avantor mixing system
저전단 관리를 통한 확장 가능한 믹싱
500mL부터 2,500L까지의 마그네틱 믹서는 주문 사양 생산 및 주문 설계 생산 유연성을 통해 액체-액체 또는 고체-액체 믹싱을 위한 부드러운 고성능 믹싱을 제공합니다.
Image of an Avantor tangential flow filtration system
정제용 TFF 시스템
최대 5,000L/hr의 재순환을 통해 연구부터 제조까지 교차흐름 여과 적용을 지원하는 중공섬유 또는 카세트 필터용 완전 자동화 TFF 시스템을 설계하세요.
Image of an Avantor bioprocess system sitting on pump skids
자동 펌핑 및 포뮬레이션
통합 소프트웨어와 첨단 관리 유체 이송 지원을 포함하여 펌프 스키드를 설계하세요. 연동, 다이어프램 또는 원심형 등 귀사의 펌프 헤드 선택과 호환됩니다.
Image of an Avantor inline dilution system
희석 및 온디맨드 컨디셔닝
온디맨드 버퍼 또는 배지 제조를 위한 인라인 희석, 컨디셔닝 또는 믹싱 시스템을 설계하세요. 통합 관리 기능이 있어 업스트림 및 다운스트림 공정에 적합합니다.
A scientist adjusting tubing on an Avantor custom bioprocess system
고객 기준에 맞춘 전문 설계
아반토의 맞춤 바이오공정 시스템은 고객의 요건으로부터 시작하여 완전히 통합된 밸리데이션 솔루션까지 구조화된 공정을 통해 설계되었습니다. 아반토의 글로벌 팀은 구성 요소 선택 및 섀시 설계부터 문서화 및 통합 시스템 지원에 이르기까지 모든 것을 관리합니다. 귀사가 턴키 설정 또는 특수 시스템을 필요로 할 때 아반토는 귀사의 팀과 긴밀하게 협력하여 성능, 규정 준수 및 확장성을 제공합니다.
신뢰할 수 있는 공정, 입증된 결과
Icon of a stylized globe with the letters
인증된 품질 및 문서화
모든 시스템은 ISO 9001 표준에 따라 구축되며, FAT/SAT, 사용자 매뉴얼, 선택적 IQ/OQ 문서, CFR Part 11 준수 소프트웨어, GAMP 5 및 ISA88을 완벽하게 지원합니다.
Stylized icon showing a hexagon with a cloud upload system in the center
유연한 소프트웨어 통합
오픈 아키텍처 소프트웨어는 업스트림 및 다운스트림 시스템을 연결하고, SCADA를 지원하며, 고객 플랫폼과 통합되고, CFR Part 11을 준수합니다.
Icon of a person wearing a hardhat and a sheet of paper with some test tubes
전담 엔지니어링 지원
전담 프로젝트 관리자가 설계 단계부터 전달 후까지 시스템을 감독하며, 귀사의 팀과 긴밀하게 협력하여 성능과 규정 준수를 보장합니다.
Icon of a person with a checklist
신뢰할 수 있는 경험
아반토는 소규모 구축에서 복잡한 상업적 설정에 이르는 광범위한 지원을 통해 전 세계적으로 850개 이상의 시스템을 제공해 왔습니다. 이는 cGMP 제조 네트워크, 혁신 센터, 포괄적인 공급 역량으로 뒷받침되었습니다.
custom-system-260.png
맞춤 시스템 구축 시작하기
컨셉부터 시운전까지, 아반토의 글로벌 엔지니어 팀은 귀사의 바이오공정에 맞춘 솔루션 설계를 도울 준비가 되어 있습니다. 기존 라인을 확장하거나 최적화하려는 경우, 아반토와 함께 시작하세요.
주요 리소스
A scientist working on a customized Avantor bioprocess system
공정에 맞게 규모가 확장되도록 설계된 아반토의 싱글유즈 바이오공정 시스템, 믹싱, 여과 및 유체 관리 솔루션의 전체 포트폴리오를 살펴보세요.
Image of an Avantor tangential flow filtration system
아반토와의 협력이 맞춤 싱글유즈 시스템을 구축하여 TFF 규모 확장 문제를 극복하고, 수율, 확장성 및 규정 준수 개선에 어떻게 도움이 되었는지 알아보세요.
Scientists in full protective gear in a buffer management facility
하이브리드 버퍼 전략 모델이 귀사의 운영 성과 개선을 위한 버퍼 준비 현대화에 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.