ContactUsLinkComponent Orders Link
1271950_heroimage_1920x760.jpg
보관 및 이송을 위한 신뢰할 수 있는 바이오공정 용기
안전한 보관 및 이송을 위해 설계된 아반토의 바이오공정 용기와 3D 싱글유즈 백으로 공정 유체 및 생물학적 물질의 무결성을 보호하세요. 50L부터 2,500L까지 용량의 싱글유즈 백 어셈블리를 지원하는 광범위한 플라스틱 및 스테인리스 스틸 솔루션 포트폴리오 중에서 선택하세요.
포괄적인 용기 솔루션 제품군
PlasticContainers-400x495 (1).jpg
Keep your single-use bioprocess bags secure during storage and transport with Masterflex's rigid plastic stackable containers. Designed for durability and flexibility, these containers can be collapsed for ease of storage, handling and shipment.
Image of an Avantor stainless steel container
GMP 환경 및 청정실 이송에 이상적인 내구성이 있는 스테인리스 스틸 용기를 살펴보세요. 50L~1,500L의 작업 용량을 지원하는 이들 용기는 로드셀로 쉽게 구성할 수 있고, 온도 조절을 위한 이중 재킷이 적용되었으며, 백 인플레이션 옵션을 제공합니다.
Image of a transport trolley carrying an Avantor plastic bin
수동 및 모터 구동 돌리와 트롤리로 무거운 짐을 안전하고 효율적으로 이동하세요. 옵션에는 고급 작업 처리 및 품질 관리를 위한 로드셀과 관리 소프트웨어가 포함됩니다.
Image of an Avantor 3D single-use bioprocess bag
아반토는 50L부터 1500L까지 용량의 표준 3D 큐빅 백과 최대 2,500L까지의 맞춤형 백을 제공합니다. 당사의 바이오공정 백은 제품의 무결성과 보관 및 이송 시 견고한 내구성을 제공하는 다층 필름으로 구성된 여러 포트 옵션을 갖추고 있습니다.
주문 제작 용기 솔루션
최대 2,500L 용량을 지원하는 주문 제작 설계로 고유한 기하 구조 및 이동성 요건을 위한 옵션이 있습니다. 표준 구성 옵션 외에도 누출 방지 설계 및 UV 차단 등의 기능을 제공합니다.
A scientist in full protective gear pushing a trolley carrying an Avantor plastic bin
보관부터 전달까지 품질을 보호하세요.
공정 유체 및 생물학적 물질의 적절한 보관 및 이송은 품질, 안전성 및 규제 준수 유지에 필수적입니다. 바이오공정 용기는 재료의 무결성을 저하시키지 않으면서 압력, 온도 변화 및 이동 시 신뢰할 수 있는 성능을 보여야 합니다. 아반토는 이러한 요구사항을 충족하고 귀사의 바이오공정 전반에서 일관적인 성능을 지원하는  솔루션을 제공합니다.
글로벌 전문성으로 뒷받침되는 입증된 성능
Icon of a cleanroom
중요 용도 밸리데이션
아반토의 바이오공정 용기는 ISTA 및 UN 적합성 기준을 포함한 규제 환경의 요구를 충족하도록 설계되고 시험되었습니다.
Icon of a person wearing a hard hat and a piece of paper with test tubes
고객의 공정에 맞춘 설계
표준 및 맞춤 설계는 스테인리스 스틸 또는 폴리머로 제공되며, 고객의 공정 및 규정 준수 니즈에 맞는 구성 가능한 기능을 갖추고 있습니다.
Icon of a globe with a package and arrow representing global support
전 세계적 일관된 공급
글로벌 제조 및 물류 지원을 통해 아반토는 파일럿 규모에서 상업적 생산까지 가용성과 연속성을 유지할 수 있도록 돕습니다.
주요 제품
Image of several Avantor single-use mixers
고객의 생산 요건에 맞게 구성할 수 있는 확장 가능한 싱글유즈 믹싱 시스템을 통해 오염 위험을 줄이고 효율성을 개선하세요.
containers integrated offering_new.jpg
귀사의 공정에 맞춘 통합, 싱글유즈 또는 하이브리드 시스템을 설계하세요. 아반토의 맞춤 어셈블리와 구성요소는 무균 유체 이송, 규모 확장 및 cGMP 준수를 지원합니다.
A scientist in full protective gear in a buffer management facility
아반토의 수화 플랫폼은 확장 가능한 형태의 중요 시약 등급 버퍼, 농축액 및 배지로 용액 제조를 간소화합니다.
Talk To An Expert
귀사가 표준 바이오공정 용기 또는 맞춤 설계가 필요할 때 선택, 밸리데이션 및 구현에 대해 안내해 드릴 수 있습니다. 전문가와 상담하여 귀사의 공정 및 규정 준수 니즈에 맞는 가장 적합한 솔루션을 찾아보세요.
주요 리소스
1658350_flyer_icon.jpg
Review product specifications, dimensions and compatibility information to help select the right storage and transport container for your bioprocess applications.
Icon of several reports
유체 처리 및 믹싱부터 버퍼 관리까지, 확장 가능한 규정 준수 생산을 위해 설계된 아반토의 광범위한 싱글유즈 시스템을 확인해 보세요.
Icon of a piece of paper with a magnifying glass
아반토의 밸리데이션 가이드를 검토하여 싱글유즈 바이오공정 백의 규정 준수, 시험 및 제조 표준에 대해 알아보세요.
Icon of a book
바이오공정 용기, 어셈블리 및 기타 싱글유즈 솔루션에 대한 브로셔, 데이터시트 및 기술 문서의 전체 라이브러리에 액세스하세요.