Mixing systems
효율적인 싱글유즈 믹싱 시스템
포괄적인 싱글유즈 믹싱 시스템 포트폴리오로 귀사의 바이오제조를 발전시키세요. 전단 민감성 액체-액체 또는 고체-액체의 믹싱부터 복잡한 버퍼 또는 배지 적용에 이르기까지, 당사의 표준, 구성 가능 및 엔지니어링 솔루션은 500mL부터 2,500L까지 확장 가능하며, 일관적이고 사용이 용이한 관리와 21 CFR Part 11 준수 소프트웨어를 통해 원활한 통합이 가능합니다.
확신있는 믹싱과 관리
Image of an Avantor magnetic mixer
센서와 제어 장치 옵션이 포함된 500mL에서 2,500L까지 확장 가능한 멸균 백에서 마그네틱 구동과 자유 유동 임펠러를 사용하여 복잡한 전단 민감성 믹싱 문제를 해결하세요.
Image of an Avantor Quattro mixer
콰트로 믹서는 5~500L 용량의 부드럽고 무균적인 믹싱이 가능하며, 부품의 이동 없이 싱글유즈 경로로 유체를 재순환시켜 전단, 제품 손상 및 입자 오염을 최소화합니다.
Image of an Avantor top mixer
최대 3,000L까지 확장 가능한 유연한 오픈 탑 믹싱 시스템으로 벌크 믹싱을 최적화하세요. 광범위한 플랫폼, 탱크 라이너 및 액세서리와 호환되어 버퍼 및 배지의 효율적인 제조에 이상적입니다.
내구성과 사용의 용이성, 직관적 인터페이스
아반토의 싱글유즈 믹싱 시스템은 사용성, 내구성, 공정 정밀성과 함께 유치 처리 분야에서 최고의 전문성을 갖추고 있습니다. 유일한 오픈 아키텍처 유체 처리 제공업체로서, 아반토는 광범위한 브랜드에 구애받지 않는 포트폴리오에서 싱글유즈 구성 요소를 통합하거나, 하드웨어 또는 소프트웨어 솔루션을 귀사의 정확한 공정에 맞게 구성할 수 있도록 지원합니다.
아반토의 시스템은 워크플로우를 간소화하고, 오염을 줄이며, 효율적으로 확장할 수 있도록 구성되었습니다. 직관적 관리와 모듈식 설계는 실험실에서 생산에 이르기까지 팀이 보다 생산적으로 작업할 수 있도록 돕습니다.
Image highlighting and describing different features of Avantor mixing systems
싱글유즈 믹싱 시스템 및 소모품의 독보적인 품질
Icon of a badge with a checkmark
제품 시험 및 밸리데이션
아반토의 싱글유즈 백 및 어셈블리는 엔도톡신, 미립자 및 무균성 밸리데이션을 포함한 엄격한 시험에 따라 검증되며, GMP 기준 충족에 대한 문서는 요청 시 제공 가능합니다.
Icon of a barcode
로트 추적성
당사는 규정 준수를 지원하고 점검을 간소화하기 위해, 생산 현장, 날짜 및 기원을 포함하여 전체 구성 요소 및 제조 추적성을 제공합니다.
Icon of a cleanroom
ISO 인증 청정실
아벤토의 모든 믹싱 어셈블리는 제품의 무결성을 보장하기 위해 ISO 13485 인증, cGMP 준수 시설 내 ISO Class 7 청정실에서 생산됩니다.
Icon of a person
아반토의 바이오공정 백과 싱글유즈 믹싱 시스템은 고객의 특정 용도 및 규제 요건을 충족하도록 맞춤 제작되었습니다. 아반토의 싱글유즈 전문가는 귀사의 워크플로우를 가속화하고 생산 목표 달성을 위한 솔루션 설계에 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다.
주요 리소스
Two scientists in full protective gear testing and validating bioprocess bags
아반토의 밸리데이션 가이드를 검토하여 싱글유즈 바이오공정 백의 규정 준수, 시험 및 제조 표준에 대해 알아보세요.
Image showing some Avantor bioprocessing systems
믹싱 및 여과에서부터 버퍼 관리까지, 표준, CTO 및 ETO 옵션을 갖춘 아반토의 전체 싱글유즈 시스템을 살펴보세요.
Image of several Avantor mixers
아반토의 마그네틱 믹서와 어셈블리가 CAPEX 비용을 절감하는 동시에 바이러스 벡터 및 백신 생산 규모 확장에 어떻게 도움이 되었는지 확인해 보세요.
Learn how a retentate vessel with integrated single-use mixing modernized pilot-scale TFF workflows for scale-up.
Learn how a purpose-built retentate vessel with integrated single-use mixing modernized pilot-scale TFF workflows and supported reliable scale-up to commercial manufacturing.