MasterSense™ Smart Peristaltic Pumps
Designed for today's critical process applications and the biopharma industry of tomorrow
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Monitor your process remotely via PC or mobile device.
It does not store programs or impact regulatory compliance.
Find your Complete Pump System
Masterflex pump Selection Tool quickly steps thru your needs.
More Pumping Options with Advanced Touchscreen Operation
Cartridges and stopped tubing ensure standard tension in occlusion bed for repeatable performance in low volume/low flow rate pumping.
LOW FLOW |
PRESSURE |
CONNECTIVITY |
| 0.0001 to 68 ml/min *depending on cartridge type | Up to 35 psi | EtherNet/IP, PROFINET, serial control, analog remote and MasterflexLive |
- Choose 1 or 2 channels
- Twist-and-open design, and customizable pump flow patterns ideal for laboratory use
LOW FLOW |
PRESSURE |
CONNECTIVITY |
| 0.004 to 365 ml/min | Up to 35 psi | EtherNet/IP, PROFINET, serial control, analog remote and MasterflexLive |
Accurate and pulseless flows for pressurized and differential pressure applications and filling.
MEDIUM FLOW |
PRESSURE |
CONNECTIVITY |
| 1.7 to 5850 ml/min | Up to 300 psi (20.7 bar) | EtherNet/IP, PROFINET, serial control, analog remote and MasterflexLive |
Inert and accurate with touchscreen programmability for high pressure applications and dispensing sensitive or corrosive liquids.
LOW FLOW |
PRESSURE |
CONNECTIVITY |
| 0.025 to 75 ml/min | Up to 100 psi (6.9 bar) | EtherNet/IP, PROFINET, serial control, analog remote and MasterflexLive |
직관적이고 혁신적인
- 통합 센서가 유체 압력을 모니터링하고 공정 장애 발생 가능성 전에 경고
- 표준 프로토콜 저장 및 호출로 연속성 보장
- 최적화된 메뉴 탐색 및 프로그램 입력이 가능한 직관적인 디지털 터치스크린 - 장갑 착용 시에도 사용 가능
- MasterSense 드라이브는 3단계 접근 권한을 제공하여 다양한 수준의 프로그래밍이 가능하며, 모두 비밀번호로 보호되어 GMP 모범 사례를 준수합니다
연결되고 스마트한 시스템
- 무선 펌웨어 업데이트로 제조업체에 반환하지 않고도 펌프 시스템에 최신 소프트웨어 업데이트를 적용합니다
- MasterflexLive® 클라우드 애플리케이션으로 모든 MasterSense™ 펌프 시스템을 안전하게 모니터링
- MasterflexLive를 통해 24시간 연중무휴로 작동 상태 변화 및 오류 메시지에 대한 알림을 받습니다
- Masterflex는 모든 유체 처리 워크플로우를 커버할 수 있는 가장 광범위한 기능, 구성 요소 및 유량을 제공합니다.
쉽고 정확함
- 연속 실행, 용량 분배, 시간 분배 등 다양한 작동 모드 지원
- 용량 및 시간 모드에서 배치 제어 및 간격/오프 시간
- 정성적 튜브 보정을 통해 정밀한 분배를 위한 튜빙 최적화 보장
- 그래픽 표시기를 통해 튜브가 최적의 보정 상태에 도달했음을 알려줍니다.
Compare MasterSense® Pumps
- Small footprint saves on benchtop space
- Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
- Add up to two L/S Pump heads, or shop Complete Pumps
- IP66 NEMA 4X stainless steel drives and complete systems
MEDIUM FLOW |
PRESSURE |
CONNECTIVITY |
| 0.001 to 3400 ml/min | Up to 150 psi (10.3 bar) | EtherNet/IP, PROFINET, Profibus, serial control, analog remote and MasterflexLive |
- All the features of the L/S MasterSense Drive, plus...
- 250 rpm max speed; dosing volumes from <0.5 ml to >500 ml
- Whisper-quiet operation
- Offset rollers and planetary gearing ensure dosing accuracy (±0.5%), low pulsation, and long tubing life. Shop Double-Y tubing
MEDIUM FLOW |
PRESSURE |
CONNECTIVITY |
| 0.0006 to 19 LPM | Up to 150 psi (10.3 bar) | EtherNet/IP, PROFINET, Profibus, serial control, analog remote and MasterflexLive |
- Reliable pumps with the capacity and power for process applications
- Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000∶1 turndown ratio
- Add up to two I/P pump heads, or shop Complete Pumps
- IP66 NEMA 4X stainless steel drives and complete systems
HIGH FLOW |
PRESSURE |
CONNECTIVITY |
| 0.001 to 26 LPM | Up to 40 psi (2.7 bar) | EtherNet/IP, PROFINET, Profibus, serial control, analog remote and MasterflexLive |
- IP66 washdown-rated 316 stainless steel housing
- Continuous-duty, reversible, variable-flow
- Choose PerfectPosition® Pump Tubing, B/T 87 or B/T 91
HIGHEST FLOW |
PRESSURE |
CONNECTIVITY |
| 0.65 to 42 LPM | Up to 35 psi | EtherNet/IP, PROFINET, Profibus, serial control, analog remote and MasterflexLive |