ContactUsLinkComponent Orders Link
43479440-1920x760.jpg
J.T.Baker® Viral Inactivation Solution
고순도, 고품질의 바이러스 불활성화 솔루션
J.T.Baker® Viral Inactivation Solution을 활용하면 바이러스 불활화 효율을 향상시키고 단백질 정제 공정에서 불순물의 간섭을 최소화할 수 있습니다. 사용이 간편한 본 생분해성 솔루션은 cGMP 품질 기준 및 규제를 준수하고 이에 더하여 환경 규제 REACH까지 충족하는 환경친화적 제품입니다.
다운스트림 공정 효율 극대화 및 위험 최소화
아반토에서 새롭게 출시한 J.T.Baker® Viral Inactivation Solution은 Protein A 회수 단계 이전에 남아있는 바이러스를 불활화하거나 파괴하는 과정에서 활용되는 효과적이면서 빠르게 분해되는 계면활성제입니다. 다양한 분자 범위에서 호환되며, 단백질 품질을 유지한 채 다운스트림 공정 단계에서의 바이러스 간섭 부담을 획기적으로 줄여 오염 위험을 최소화합니다.
높은 효율성과 성능
.T.Baker® 바이러스 불활화 솔루션은 Triton X-100과 동등한 수준의 바이러스 제거 효과를 제공하면서, 공정 단계를 단축시켜 다운스트림 공정 효율성을 향상시킵니다.
  • 단백질의 안정성을 유지하면서 바이러스 위험을 줄여주는 고순도 솔루션
  • 산업 표준에 부합하는 바이러스 제거 성능을 제공하며, REACH 환경 규제를 고려한 제품. 대량 생산 시에도 지연없이 사용 가능
  • 단백질 불순물 제어 및 다운스트림 공정과의 높은 호환성으로 향상된 성능
  • 저 pH 유지 방식의 바이러스 불활화 대비 효과적인 대안으로, 단클론항체(mAbs)의 품질, 활성 및 안정성 유지
다운스트림 리스크를 감소시킬 수 있는 고순도 솔루션
단백질 회수 단계 이전 계면활성제 기반의 바이러스 불활화 공정을 적용함으로써, 다운스트림 공정에서의 바이러스 위험을 줄이고 환경 문제에도 효과적으로 대응할 수 있습니다.
  • J.T.Baker® 바이러스 불활화 솔루션은 단백질의 구조나 안정성에 영향을 주지 않으며, 타겟 단백질 및 후속 정제 단계와의 높은 호환성을 통해 공정 수율을 향상시킵니다.
  • 쉽게 생분해되는 이 솔루션은 Triton X-100의 대체제로 사용 가능하며, 고위험 물질 목록(SVHC)에 포함되지 않아 타겟 단백질의 우수한 품질과 안정성을 지원합니다.
  • 고순도 물질 특성에 기반하여 cGMP 공정에 적합한 품질적 이점을 제공합니다.
  • 아반토 공정 잔류물 제거 및 장비 세척 검증을 위한 활성 성분 분석 방법도 함께 제공합니다.
사용 편의성으로 자원 절감 실현
거품 발생과 점도와 관련된 공정상의 이슈를 최소화하고, 사용 솔루션의 양을 줄이며, 바이러스 불활화용 버퍼 준비가 필요없는 공정을 통해 비용, 시간, 인력 측면에서 절약 효과를 얻을 수 있습니다.
  • 낮은 거품 높이와 점도로 공정상의 어려움을 줄이고, 유체 이송이 용이하여 엔지니어링 부담이 감소할 수 있습니다.
  • 보다 적은 양의 솔루션 사용으로 공정 효율이 향상과 함께 비용 절감이 가능합니다.
  • 즉시 사용 가능한 여과 처리된 솔루션으로 편리한 포장이 적용되어 준비 시간이 단축되고 리스크도 감소시켜줍니다.
  • 상온 보관 및 운송이 가능하여 창고 관리가 용이하고, 글로벌 유통망을 통해 안정적인 공급이 보장됩니다.
viral-inactivation-efficiency-540x390.jpg
다양한 생물 분자 및 후속 정제 단계에 호환되는 효과적인 바이러스 불활화 솔루션
raw-materials-540x390.jpg
단백질 품질에 영향을 주지 않으면서 오염 위험을 최소화하여 cGMP 품질을 유지합니다.
viral-inactivation-sustainability540x390.jpg
솔루션 사용 양을 줄이고 쉽게 분해되는 J.T.Baker® Viral Inactivation Solution은 아반토의 지속가능성 실천을 보여주는 좋은 사례입니다.
lab-manager-546003796-540x390.jpg
아반토와의 파트너쉽을 통해 정제 공정의 효율성을 향상시키고 잠재력을 최대한으로 발휘하실 수 있습니다.
vials_140x140.png
J.T.Baker Viral Inactivation Solution
바이러스 불활화를 위한 지속가능한 솔루션을 찾고 계신가요?
효율성, 호환성 및 규제 준수와 환경 문제를 함께 개선할 수 있는 더 안전한 선택을 하세요.
다운스트림 공정에서 바이러스 불활화 프로세스의 효율성을 극대화할 수 있습니다.