J.T.Baker® Direct Dispense 패키징 시스템
제품의 효율성을 높이고 바이오의약품 제조 공정을 간소화하세요. J.T.Baker® Direct Dispense 패키징 시스템은 분말 형태의 고성능 소재와 첨가제를 전통적인 장비나 싱글유즈 장비를 사용하더라도 공정에 직접 전달할 수 있도록 설계된 혁신적인 패키징 솔루션입니다. 사양에 맞춰 미리 계량된 제품을 제공하므로, 응집 제거(de-clumping)나 소분 작업과 같은 번거로운 단계를 줄일 수 있으며, 비파괴 Raman ID 테스트와도 호환되어 효율적이고 신뢰성 있는 공정 운영을 지원합니다.
- 사양에 맞춰 미리 계량
- 응집 감소를 위한 제습제 포함
- ±1% 분주 허용 오차
- R별도 샘플과 Raman ID 테스트 호환
- 4가지 용량 제공: 30 L, 65 L, 121 L, 150L
아반토 전문가들이 J.T.Baker® Direct Dispense 패키징 시스템의 연속 공정 바이오의약품 생산 적용 사례를 소개합니다.
아반토의 J.T.Baker® Direct Dispense 패키징 시스템
연속 공정 바이오의약품 생산에서 원료와 첨가제를 적시에 공급
J.T.Baker® Direct Dispense 패키징 시스템이 귀사의 운영에 어떤 변화를 가져올 수 있는지 알아보세요.
배치 공정이나 싱글유즈 공정의 패키징 프로세스를 최적화하고 싶으신가요?
J.T.Baker® Direct Dispense 패키징 시스템이 귀사의 운영에 어떤 변화를 가져올 수 있는지 알아보세요.