France
ContactUsLinkComponent Lien pour commander
cleanroom-1294339614-1920x760.jpg
Environnement contrôlé
Les salles propres et autres environnements contrôlés utilisés pour la recherche scientifique ou la fabrication de produits pharmaceutiques, de semi-conducteurs et d'autres produits électroniques nécessitent une large gamme de produits spécialisés. Protégez votre personnel et vos produits tout en maintenant un environnement contrôlé – le tout à partir d'une seule source. Avantor® propose toutes les solutions de contrôle de la contamination nécessaires pour répondre aux normes strictes de conformité des salles propres et des environnements contrôlés.
Solutions pour environnements contrôlés et salles propres
New-Solutions-200x200.jpg
Nouvelles solutions
Découvrez de nouveaux produits et fournisseurs dans notre gamme dédiée aux environnements contrôlés.
Solutions-by-Industry-200x200.jpg
Solutions par secteur d'activité
Voir les produits de contrôle de l'environnement des principaux fabricants de l'industrie.
Featured-Brands-200x200.jpg
Marques phares pour environnements contrôlés
Voir les solutions de contrôle de l'environnement de nos fournisseurs en vedette.
Vendor-Services-200x200.jpg
Services fournisseurs
Les fournisseurs vous aident à maintenir un environnement contrôlé et sûr.
lightbulb-leaf-1298600057-955x690.jpg
Solutions durables
Découvrez nos fournitures de sécurité et de salle blanche plus écologiques – fabriquées et emballées de manière durable ou recyclables.
En savoir plus
Qu’est-ce qu’un environnement contrôlé ?
silicon-wafer-162267506-540x360.jpg
Un environnement contrôlé est un espace dans lequel plusieurs facteurs environnementaux sont surveillés et régulés à l’aide d’équipements spécialisés. Les paramètres généralement contrôlés incluent:
  • Les particules
  • L’humidité
  • La température
  • La pression
  • La séparation des zones
Qu'est-ce qu'une salle propre ?
pharma-industry-1405590436-540x390.jpg
Les salles propres sont des environnements contrôlés qui limitent le nombre de polluants, ou la contamination, à un nombre précis de particules (par taille) par mètre cube ou pied cube. Les salles propres sont testées régulièrement pour s'assurer que les normes sont respectées et que des systèmes sont en place pour contrôler l'environnement en limitant la poussière, les vapeurs chimiques, les microbes en suspension dans l'air et les particules d'aérosol.
Les salles propres sont utilisées par les entreprises de fabrication lorsqu'un niveau élevé de stérilité est nécessaire pour éviter d'affecter négativement le produit en cours de fabrication. Les solutions de salles propres varient en fonction des besoins du fabricant et sont utilisées dans une variété d'industries, y compris :
  • Pharmaceutique
  • Biotech
  • Dispositifs médicaux
  • Sciences de la vie
  • Aérospatiale
  • Fabrication de semi-conducteurs
  • Optique
  • Militaire
  • Département de l'énergie
Quelles sont les normes pour une salle blanche ?
cleanroom-microscope-1341292034-540x390.jpg
Les normes pour une salle blanche sont basées sur le nombre de particules mesurées dans un pied cube ou un mètre cube d’air. Les salles blanches sont classées selon la norme fédérale 209E des États-Unis ou la norme ISO 14644-1.
La norme fédérale 209E classe les salles blanches avec des numéros tels que « classe 1 000 » ou « classe 10 000 », les classifications étant basées sur le nombre de particules de taille 0,5 μm ou plus autorisées dans un pied cube d’air.
La norme ISO 14644-1 classe les salles blanches avec des chiffres plus petits comme « classe 3 », les classifications étant basées sur le logarithme décimal du nombre de particules de 0,1 μm ou plus autorisées dans un mètre cube d’air.
Équipements et fournitures nécessaires pour que les salles blanches répondent aux normes requises
cleanroom-pipetting-cell-culture-1166567136-540x390.jpg
Les types d’équipements et de fournitures pour environnements contrôlés nécessaires afin de garantir qu’une salle blanche respecte les normes exigées incluent :
Filtres à particules à haute efficacité (HEPA)
Filtres à particules ultra-fines (ULPA)
Sas d’entrée
Douches à air
Vêtements spéciaux conçus pour piéger les contaminants
Surveillance de l’environnement
Contenu connexe
controlled-env-workflow-solutions-540x390.jpg
Le CES Ellipse met en avant nos solutions de contrôle de la contamination pour les industries pharmaceutique, biotechnologique, de la santé, des microélectroniques, aérospatiale et automobile.
sustainable-production-supplies-540x390.jpg
Solutions durables
Découvrez nos fournitures de sécurité et pour salles propres plus écologiques – produites et emballées de manière durable ou recyclables.
Êtes-vous prêt à faire avancer votre prochaine innovation ?
Nous pouvons vous aider. Contactez-nous pour parler avec un membre de notre équipe.
Contactez-nous