ContactUsLinkComponent Orders Link
cleanroom-1294339614-1920x760.jpg
Entorno controlado
Las salas limpias y otros entornos controlados utilizados para investigación científica o fabricación de productos farmacéuticos, semiconductores y demás productos electrónicos requieren una gran variedad de productos especializados. Proteja a su gente y a sus productos mientras mantiene un entorno controlado, todo a partir de una única fuente. Avantor® ofrece todas las soluciones de control de la contaminación que necesita para cumplir con los estrictos estándares de cumplimiento de salas limpias y entornos controlados.
Controlled Environment and Cleanroom Solutions
New-Solutions-200x200.jpg
Nuevas soluciones
Encuentre nuevos productos y proveedores en nuestra cartera de entornos controlados.
Solutions-by-Industry-200x200.jpg
Soluciones por industria
Descubra los productos de control ambiental de fabricantes líderes en la industria.
Featured-Brands-200x200.jpg
Controlled Environment Featured Brands
View environment control solutions from our featured suppliers.
Vendor-Services-200x200.jpg
Servicios de proveedores
Deje que nuestros proveedores le ayuden con los servicios para mantener un entorno controlado y seguro.
lightbulb-leaf-1298600057-955x690.jpg
Soluciones sostenibles
Revise nuestros suministros para seguridad y salas limpias más ecológicos, ya sea producidos y empaquetados de forma sostenible o reciclables.
¿Qué es un entorno controlado?
silicon-wafer-162267506-540x360.jpg
Un entorno controlado es aquel en el que se monitorizan y controlan múltiples factores ambientales utilizando equipos de entorno controlado. Entre los parámetros controlados suelen incluirse:
  • Partículas
  • Humedad
  • Temperatura
  • Presión
  • Segregación
What is a Cleanroom?
pharma-industry-1405590436-540x390.jpg
Cleanrooms are controlled environments that limit the number of pollutants, or contamination, to a specified number of particles (by size) per cubic foot or cubic meter. Cleanrooms are tested regularly to ensure standards are met and systems are in place to control the environment by limiting dust, chemical vapors, airborne microbes and aerosol particles.
Cleanrooms are used by manufacturing companies when a high level of sterility is necessary to avoid adversely affecting the product being manufactured. Cleanroom solutions vary based on the manufacturer’s needs and are used in a variety of industries, including:
  • Pharmaceutical
  • Biotech
  • Medical device
  • Life sciences
  • Aerospace
  • Semiconductor manufacturing
  • Optics
  • Military
  • Department of Energy
¿Cuáles son los estándares para una sala limpia?
cleanroom-microscope-1341292034-540x390.jpg
Los estándares para una sala limpia se basan en el número de partículas medidas por metro cúbico o pie cúbico de aire. Las salas limpias se clasifican utilizando la Norma federal 209E de EE. UU. o la norma ISO 14644-1.
La Norma federal 209E clasifica salas limpias con números como “clase 1000” o “clase 10 000,” y esta clasificación se basa en el número de partículas de 0,5 μm o mayores permitido en un pie cúbico de aire.
La norma ISO 14644-1 clasifica las salas limpias con valores más bajos, como “3” y esta clasificación se basa en el logaritmo decimal del número de partículas de 0,1 μm o mayores permitido en un metro cúbico de aire. 
Equipos y suministros necesarios para que las salas limpias cumplan con los estándares requeridos
cleanroom-pipetting-cell-culture-1166567136-540x390.jpg
El tipo de equipo de laboratorio para entornos controlados y los suministros necesarios para asegurarse de que una sala limpia cumple los estándares necesarios incluyen:
  • Filtros HEPA
  • Filtros ULPA
  • Esclusas
  • Duchas de aire
  • Ropa especial diseñada para atrapar contaminantes
  • Monitorización ambiental
Related content
controlled-env-workflow-solutions-540x390.jpg
The CES Ellipse showcases our contamination control solutions for the pharmaceutical, biotechnology, healthcare, microelectronics, aerospace, and automotive industries.
sustainable-production-supplies-540x390.jpg
Sustainable Solutions
Review our more ecofriendly safety and cleanroom supplies – either sustainability produced and packaged or recycled.
¿Está preparado para llevar a cabo su próxima innovación?
Podemos ayudarle. Póngase en contacto con nosotros para hablar con un miembro de nuestro equipo.