ContactUsLinkComponent Orders Link
cleanroom-1294339614-1920x760.jpg
Controlled Environment
Cleanrooms and other controlled environments used for scientific research or manufacturing pharmaceuticals, semiconductors and other electronic products require a host of specialized products. Protect your people and your products while maintaining a controlled environment – all from one source. Avantor® offers all the contamination control solutions you need to meet strict cleanroom and controlled environment compliance standards.
Soluzioni per ambienti controllati e cleanroom
New-Solutions-200x200.jpg
Nuove soluzioni
Trova nuovi prodotti e fornitori nel nostro assortimento per gli ambienti controllati.
Solutions-by-Industry-200x200.jpg
Soluzioni per settore
Visualizza i prodotti per il controllo ambientale dei produttori leader del settore.
Featured-Brands-200x200.jpg
Marchi in evidenza per gli ambienti controllati
Scopri le soluzioni per il controllo ambientale dei nostri principali fornitori.
Vendor-Services-200x200.jpg
Servizi dei fornitori
I nostri fornitori ti aiutano con i servizi adatti a mantenere un ambiente sicuro e controllato.
lightbulb-leaf-1298600057-955x690.jpg
Soluzioni sostenibili
Scopri le nostre forniture di sicurezza e per le camere bianche più attente all’ambiente, prodotte e confezionate in modo sostenibile o riciclabili
Che cos’è un ambiente controllato?
silicon-wafer-162267506-540x360.jpg
Un ambiente controllato è un ambiente in cui molteplici fattori ambientali vengono monitorati e controllati utilizzando apparecchiature specifiche. I parametri controllati includono tipicamente:
  • Particolati
  • Umidità
  • Temperatura
  • Pressione
  • Segregazione
Che cos’è una cleanroom?
pharma-industry-1405590436-540x390.jpg
Le cleanroom sono ambienti controllati che limitano il numero di inquinanti, o la contaminazione, a un numero specificato di particelle (per dimensione) per piede cubo o metro cubo. Le cleanroom vengono testate regolarmente per garantire il soddisfacimento degli standard e l’implementazione di sistemi per controllare l’ambiente limitando polveri, vapori chimici, microbi trasportati dall’aria e particelle sotto forma di aerosol.
Le cleanroom sono utilizzate dalle aziende produttrici quando è necessario un alto livello di sterilità per evitare di influire negativamente sul prodotto che viene fabbricato. Le soluzioni per le cleanroom variano in base alle esigenze del produttore e vengono utilizzate in diversi settori, tra cui:
  • Farmaceutico
  • Biotecnologia
  • Dispositivi medici
  • Life science
  • Aerospaziale
  • Produzione di semiconduttori
  • Ottica
  • Militare
  • Dipartimento dell’energia
Quali sono gli standard per una cleanroom?
cleanroom-microscope-1341292034-540x390.jpg
Gli standard per una cleanroom si basano sul numero di particelle misurate in un piede cubo o in un metro cubo di aria. Le cleanroom vengono classificate in base alla norma federale 209E degli Stati Uniti o alla norma ISO 14644-1.
La norma federale 209E classifica le cleanroom con numeri come la “classe 1.000” o la “classe 10.000 e” le classificazioni si basano sul numero di particelle di dimensioni pari o superiori a 0,5 μm consentite in un piede cubo di aria.
La norma ISO 14644-1 classifica le cleanroom con numeri più piccoli come 3 e le classificazioni si basano su un logaritmo decimale del numero di particelle di dimensioni pari a 0,1 m o superiori consentite in un metro cubo di aria.
Attrezzature e forniture necessarie per rendere le cleanroom conformi alle norme necessarie
cleanroom-pipetting-cell-culture-1166567136-540x390.jpg
Il tipo di attrezzature e forniture da laboratorio per ambienti controllati necessarie per garantire che una clean room soddisfi gli standard necessari include:
  • Filtri HEPA
  • Filtri ULPA
  • Camere di equilibrio
  • Docce d’aria
  • Camici speciali progettati per intrappolare i contaminanti
  • Monitoraggio ambientale
Contenuti correlati
controlled-env-workflow-solutions-540x390.jpg
L’ellisse CES mostra le nostre soluzioni di controllo della contaminazione per il settore farmaceutico, biotecnologico, sanitario, microelettronico, aerospaziale e automobilistico.
sustainable-production-supplies-540x390.jpg
Soluzioni sostenibili
Scopri le nostre forniture di sicurezza e per cleanroom più attente all’ambiente, prodotte e confezionate o riciclate in modo sostenibile.
Sei pronto a sviluppare la tua prossima innovazione?
Noi ti possiamo aiutare. Contattaci per parlare con un membro del nostro team.